Learn More
Nickel Electro™ Laborschalen aus Nickel 201
Nickel Electro™ Nickel 201 Laborschalen sind korrosionsbeständig, was sie für die Gewährleistung der Produktreinheit nützlich macht.
Marke:  Nickel Electro™ 503
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12777356
  • 35.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
  • 99.6 % Nickelreinheit
  • Nutfrei
  • Hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit
  • Niedriger Gasgehalt
  • Niedriger Dampfdruck
  • Ideal für Labortiegel, die oxidierenden Ofen-Atmosphären bis1100 °C standhalten können
Spezifikation
Spezifikation
Flach
Nickel
Abdampfschale
16 mm
45 ml
Rund
Glänzend
60 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Laborschalen aus Nickel 201 > Abmessungen: 60 Durchmesser x 16 mm Höhe