Learn More
Nickel Electro™ Schalendeckel aus Nickel 201
Nicke Electro™ Nickel 201 Schalendeckel sind korrosionsbeständig, was sie für die Gewährleistung der Produktreinheit nützlich macht.
23.50 CHF - 27.55 CHF
Spezifikation
Material Nickel
Typ Schalendeckel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12747376
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
543
60 mm
25.25 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12787376
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
548
90 mm
27.55 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12777376
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
546
85 mm
25.25 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12737376
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
541
55 mm
23.50 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12757376
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
544
70 mm
26.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12767376
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
545
75 mm
24.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 99.6 % Nickelreinheit
  • Nutfrei
  • Hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit
  • Niedriger Gasgehalt
  • Niedriger Dampfdruck
  • Ideal für Labortiegel, die oxidierenden Ofen-Atmosphären bis1100 °C standhalten können
Spezifikation
Spezifikation
Nickel
Schalendeckel
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Schalendeckel aus Nickel 201