Learn More
Cytiva Ni Sepharose™ 6 Fast Flow
Kombiniert die Vorteile von Ni2 für die Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen mit den gut industriell etablierten Eigenschaften der Sepharose Fast Flow-Plattform. Cytiva Lifescience™ Ni Sepharose™ 6 Fast Flow ist Teil einer Reihe von IMAC-Chromatographiemedien für die Erfassung und Zwischenreinigung.
Marke:  Cytiva 17-5318-02
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10343060
  • 1710.00 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ni Sepharose 6 Fast Flow gehört zum GE-Healthcare-Sortiment der IMAC Chromatographie-Medien zur Erfassung und sofortigen Reinigung.
  • Für eine verbesserte Reinigung Histidin-getaggter Proteine entwickelt.
  • Hohes Proteinbindungsvermögens und minimales Austreten von Ni2+-Ionen.
  • Erfüllt als BioProcess-Medium die Branchenanforderungen bei der Versorgungssicherheit, dem Leistungsverhalten sowie regulatorischen Bereich.
  • Lieferbar im praktischen HisPrep- und HisTrap-Säulenformat.
  • Zusammensetzung aus quervernetzten 6 %-Agarose-Beads, die mit einem neuartigen, an der Matrix fixierten Chelatliganden modifiziert und mit Ni2+-Ionen vorgeladen wurden, um eine Reinigung Histidin-getaggter Proteine zu ermöglichen.
  • Die Verbindungschemie sowie der neue Ligand wurden so konzipiert, dass eine minimale Liganden- und Ni2+-Leckage auftritt und eine hohe Leistung ermöglicht wird.
  • Lieferbar in einer Reihe verschiedener Großpackungsgrößen und praktischen Fertigpackungen zur einfachen Verstärkung und Prozessentwicklung.
  • Als Teil des BioProcess Mediensortiments erfüllt Ni Sepharose 6 Fast Flow die Branchenanforderungen an die Versorgungssicherheit und bietet umfassende Unterstützung im technischen und regulatorischen Bereich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.1 M HCl, 0.1 M NaOH, 8 M Harnstoff
100 ml
250 mm
1 bar
90 μm
4 bis 30 °C
Ni-Sepharose 6 FF Chromatographiemedium
9,84 in.
600 cm/h
3 bis 12
6 % hochvernetzte Agarose
Ni-Sepharose
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Name des Produkts
Cytiva Ni Sepharose™ 6 Fast Flow > Vol.:100 ml