Learn More
NH4+ Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
52.00 CHF - 108.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 1 g/l |
---|---|
Lösung enthält | H2O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12992075
![]() |
Fisher Chemical
A 004 100 |
100 ml |
52.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12902085
![]() |
Fisher Chemical
A 004 250 |
250 ml |
74.00 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12912085
![]() |
Fisher Chemical
A 004 500 |
500 ml |
108.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Spezifikation
1 g/l | |
H2O |