Learn More
Ngamma-Trityl-L-asparagin Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 132388-58-0 | C23H22N2O3 | 374.44 g/mol
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63285.06
125.19 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 5 g |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
132388-58-0 | |
374.44 | |
BRRPJQYCERAMFI-GNLPSFAGNA-N | |
7408309 | |
N[C@@H](CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=OMehr anzeigen |
C23H22N2O3 | |
MFCD00153422 | |
h-asn trt-oh, n'-trityl-l-asparagine, n-beta-trityl-l-asparagine, n-triphenylmethyl-l-asparagine, 2s-2-amino-4-oxo-4-tritylamino butanoic acid, 2s-2-amino-3-triphenylmethylcarbamoyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-triphenylmethyl carbamoyl propanoic acid, h-asn trt-2-chlorotrityl resin, asparagine trt, h-asn trt ohMehr anzeigen | |
(2S)-2-amino-4-oxo-4-(tritylamino)butansäure |
Spezifikation
Ngamma-Trityl-L-asparagine hydrate | |
Weiß | |
MFCD00153422 | |
BRRPJQYCERAMFI-GNLPSFAGNA-N | |
(2S)-2-amino-4-oxo-4-(tritylamino)butansäure | |
5 g | |
392.45 (Anhydrous) | |
Pulver |
132388-58-0 | |
C23H22N2O3 | |
h-asn trt-oh, n'-trityl-l-asparagine, n-beta-trityl-l-asparagine, n-triphenylmethyl-l-asparagine, 2s-2-amino-4-oxo-4-tritylamino butanoic acid, 2s-2-amino-3-triphenylmethylcarbamoyl propanoic acid, 2s-2-amino-3-triphenylmethyl carbamoyl propanoic acid, h-asn trt-2-chlorotrityl resin, asparagine trt, h-asn trt oh | |
N[C@@H](CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O | |
374.44 | |
7408309 | |
98% |