Learn More
LNI Swissgas NG CASTORE BASIC 180
Nitrogen generator with no dryer.
Marke:  LNI Swissgas 6920.52.180
Artikelnummer. 17802029
  • 12470.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Needs source of dry and oil free air.
Spezifikation
Spezifikation
100/115/220/230 V
Nitrogen Gas Generator
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
LNI Swissgas NG CASTORE BASIC 180 > LNI Swissgas Nitrogen Generator