Learn More
LNI Swissgas NG CASTORE 3G 45
Nitrogen generator with 2 air outlet (no dryer).
Marke:  LNI Swissgas 6920.51.045
Artikelnummer. 17812169
  • 7720.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Needs source of dry and oil free air
  • For Sciex instruments
Spezifikation
Spezifikation
100/115/220/230 V
Nitrogen Gas Generator
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
LNI Swissgas NG CASTORE 3G 45 > LNI Swissgas Nitrogen Generator