missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NFIA Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
549.00 CHF
Spezifikation
Antigen | NFIA |
---|---|
Verdünnung | Western Blot 1:200 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18617290
|
Novus Biologicals
NBP2-94656-0.02ml |
0.02 mL |
N/A
|
N/A | ||||||
18639280
|
Novus Biologicals
NBP2-94656-0.1ml |
0.1 mL |
549.00 CHF
0.01 Milliliter |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
NFIA Polyclonal antibody specifically detects NFIA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
NFIA | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Cell Cycle and Replication | |
PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
4774 | |
IgG | |
Affinity purified |
Western Blot 1:200 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human, Mouse, Rat | |
CCAAT-box-binding transcription factor, CTF, DKFZp686J23256, FLJ39164, KIAA1439DKFZp434L0422, NF1-A, NF-I/A, NFI-A, NFI-L, nuclear factor 1 A-type, Nuclear factor 1/A, nuclear factor I/ATGGCA-binding protein | |
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 180-330 of human NFIA (NP_005586.1). AYFVHAADSSQSESPSQPSDADIKDQPENGHLGFQDSFVTSGVFSVTELVRVSQTPIAAGTGPNFSLSDLESSSYYSMSPGAMRRSLPSTSSTSSTKRLKSVEDEMDSPGEEPFYTGQGRSPGSGSQSSGWHEVEPGMPSPTTLKKSEKSG | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
NFIA Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™