Learn More
NF 279, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18044362
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
NF 279, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18044362
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18044362
Marke: Tocris Bioscience 1199/10
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent and selective P2X1 antagonist
NF 279 is a a potent and selective P2X1 antagonist (IC50 = 19 nM). Displays good selectivity over P2X2,(IC50 = 0.76 μM), P2X3 (IC50 = 1.62μM), P2X4 (IC50 > 300 μM), P2Y receptors and ecto-nucleotidases.
This product is supplied with a high degree of hydration and some residual NaCl, the amount of which are batch dependent. Please refer to the Certificate of Analysis to obtain the batch specific Net Product Content.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 202983-32-2
Summenformel C49H36N6Na6O23S6
Molekulargewicht (g/mol) 1407.145
InChI-Schlüssel RRKORSRLXJQAGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 8,8'-[Carbonylbis(imino-4,1-phenylenecarbonylimino-4,1-phenylenecarbonylimino)]bis-1,3,5-naphthalenetrisulfonic acid hexasodium salt
PubChem CID 131850945
IUPAC-Name sodium;8-[[4-[[4-[[4-[[4-[(4,6,8-trisulfonaphthalen-1-yl)carbamoyl]phenyl]carbamoyl]phenyl]carbamoylamino]benzoyl]amino]benzoyl]amino]naphthalene-1,3,5-trisulfonic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NC2=C3C(=CC(=CC3=C(C=C2)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)NC(=O)C4=CC=C(C=C4)NC(=O)NC5=CC=C(C=C5)C(=O)NC6=CC=C(C=C6)C(=O)NC7=C8C(=CC(=CC8=C(C=C7)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na].[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NF 279
Menge 10 mg
Formelmasse 1401.1
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
NF 279, Tocris Bioscience™ >