Learn More
NF 023, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18074562
Zum Warenkorb hinzufügen
NF 023, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18074562
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18074562
Marke: Tocris Bioscience 1240/50
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective and competitive P2X1 antagonist
A subtype-selective, competitive and reversible P2X1 receptor antagonist. Displays IC50 values of 0.21, 28.9, > 50 and > 100 μM for human P2X1, P2X3, P2X2, and P2X4-mediated responses respectively. Selective over adrenoceptors, histamine and P2Y receptors. Also selectively inhibits the α-subunit of Go/i (EC50 ∽300 nM). Also inhibits DNA-binding activity of HMGA2 (IC50 = 10.63 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104869-31-0
Summenformel C35H20N4Na6O21S6
Molekulargewicht (g/mol) 1162.851
InChI-Schlüssel FMQURVHYTBGYSQ-UHFFFAOYSA-H
Synonym 8,8'-[carbonylbis(imino-3,1-phenylenecarbonylimino)]bis-1,3,5-naphthalene-trisulphonic acid, hexasodium salt
PubChem CID 101921976
IUPAC-Name hexasodium;3-[[N-[3-[N-(4,8-disulfo-6-sulfonatonaphthalen-1-yl)-C-oxidocarbonimidoyl]phenyl]-C-oxidocarbonimidoyl]amino]-N-(8-sulfo-4,6-disulfonatonaphthalen-1-yl)benzenecarboximidate
SMILES C1=CC(=CC(=C1)NC(=NC2=CC=CC(=C2)C(=NC3=C4C(=CC(=CC4=C(C=C3)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)O)[O-])[O-])C(=NC5=C6C(=CC(=CC6=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NF 023
Menge 50 mg
Formelmasse 1162.86
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
NF 023, Tocris Bioscience™ >