Learn More
Eppendorf™ New Brunswick™ S41i CO2 Inkubatorschüttler
Der New Brunswick™ S41i CO2 Inkubatorschüttler verfügt über einen integrierten Schüttler für Anwendungen, die hochgradig reproduzierbare Ergebnisse erfordern, wie z. B. in der Proteinexpression.
Spezifikation
Orbit 2,5 cm (1 in.)
Tragkraft (metrisch) 11 kg
Genauigkeit der Drehzahlregelung ± 1 % full scale
Drehzahlbereich 25 bis 400 U/min
Spannung 230 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15511911
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
EU-Stecker N/A
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Experimentelle Flexibilität: Perforierte Einlegeböden ermöglichen eine statische Inkubation bei gleichzeitigem Schütteln
  • Stabiles, gleichmäßiges und vibrationsfreies Schütteln: robuster Innova-Dreifach-Exzenterantrieb
  • Spart Gas und sorgt für eine optimale Wachstumsatmosphäre: Intelligente Gassteuerung (0,1 bis 20 % CO2)
  • Gewährleistet die Sterilität der Oberfläche: automatische Hochtemperaturdesinfektion und innere/äußere Tür
  • Schnelle und zuverlässige Reinigung: Glatte, nahtlose Kammer
  • Erweiterbare Kapazität: Zwei Geräte können gestapelt werden
  • Präzise und einfache Kontrolle: Intuitiver Touchscreen
  • Befeuchtung inbegriffen
  • Schüttelgeschwindigkeit von 25 bis 400 U/min (25 bis 300 U/min, wenn gestapelt)
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ New Brunswick™ S41i CO2 Inkubatorschüttler