Learn More
Decon™ Neutracon
Decon Neutracon, Menge: 5000 ml, braun, Format: Flüssig, pH-Bereich: 7,5, Viskosität: 55,0 cps bei 23 °C
Specifications
Form | Flüssig |
---|---|
pH | 7,5 |
Aussehen | Bernsteinfarben |
Viskosität | 55,0 cps bei 23 °C |
Description
Decon Neutracon, Menge:5.000 ml, bernsteinfarben, Aggregatzustand:Flüssig, pH-Wertebereich:7,5, Viskosität:55,0 cps bei 23 °C
Biologisch abbaubares, nahezu neutrales, flüssiges und oberflächenaktives Mittel, frei von Phosphat, Enzymen und Chlorbleiche. Vollständig wasserlöslich und kann weder Calcium noch Magnesium oder Eisen fällen. Die Lösungen sind in der Luft vollständig stabil und absorbieren kein CO2. Kann in Verbindung mit wasserlöslichen Lösungsmitteln verwendet werden. Eine Lösung von 13 % eignet sich für die meisten Reinigungszwecke. Durch Erwärmung der Lösung oder Verwendung in einem Ultraschallreinigungsbad kann die Reinigungszeit deutlich reduziert werden. Speziell entwickelt für die Reinigung/Dekontamination von Nichteisenmetallen, weichem Silikatglas, Polymeroberflächen und anderen Materialien, die durch saure oder alkalische Reinigungsmittel korrodiert, geätzt, degradiert, verfärbt oder geschädigt werden können.Specifications
Flüssig | |
7,5 | |
Bernsteinfarben | |
55,0 cps bei 23 °C |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Decon™ Neutracon