Learn More
Hamilton™ Mikroliterspritzen der Neuros700™ Serie mit abnehmbarer Nadel
Als Branchenneuheit gibt Neuros 50 nl bis 100 μl Flüssigkeit präzise über eine ultrafeine Nadel ab, die durch eine speziell entwickelte Hülse geschützt ist. Neuros minimiert Schäden an der Injektionsstelle, indem es die Nadelsteifigkeit erhöht und ein Mikrovolumen Flüssigkeit an eine genaue Position liefert.
692.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kanülen-Gauge 33 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,014 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,004 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.108 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Nummer der Kanülenspitze Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Nummer der Kanülenspitze Preis Menge & Verfügbarkeit  
12831293
Unterlagen ansehen
Hamilton™
65460-02
3
692.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Nadelsteifigkeit verbessert die Genauigkeit der Einsteckwege
  • Minimale Gewebeschäden reduzieren die Variabilität der Injektion
  • Weniger Probenverlust spart Geld und Material
  • Die Nadel mit niedrigem Gauge erzeugt kleinere Injektionsstellen
  • Die Kompatibilität mit den meisten Infusionspumpen und Stereotaxie-Haltern ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Prozesse
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
0,014 in.
0.108 mm
0,260 in.
6.6 mm
Kontrollierte Injektionen bei Tieren
2000 psig (137,9 bar)
115 °C
5 μl
33 G
0,004 in.
0,008 in.
0.343 mm
0.210 mm
Microliter
239 °F
50 °F
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Mikroliterspritzen der Neuros700™ Serie mit abnehmbarer Nadel