Learn More
KNF™ Neuberger Flüssigkeitstransferpumpe LIQUIPORT NF 1.100
Chemisch beständige Flüssigkeitstransfer-Membranpumpe. Bietet benetzte Materialkombinationen für optimale chemische Beständigkeit. Ausgestattet mit manuellen und analogen Steuerungen.
Marke: KNF™ 179098/153257
1738.39 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Modelle sind mit einer Auswahl an Pumpenkopfmaterialien (PP-, PVDF- oder PTFE-Pumpenkopf), PTFE-beschichteter Membran und FFKM-Ventilplatten sowie in manuellen (S) und externen Steuerungsvarianten (RC) erhältlich.- Chemisch beständige Membran-Transferpumpe
- Schnelle und einfache Kalibrierung
- Transferfunktion (0,2 bis 1,3 l/min)
- Trockenlauf
- Hervorragende chemische Beständigkeit (FT-Versionen) Zur einfachen Dosierung und zum unkomplizierten Transfer von Chemikalien und anderen Flüssigkeiten in einer Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikation
Manuelle Bedienung | |
130 x 99 x 177 mm | |
Pumpenkopf: PTFE-Membran: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez | |
Universal | |
1,5 kg | |
40 °C | |
100 – 240 V/50 – 60 Hz | |
99 mm | |
Vakuumsystem | |
1 | |
Ölfrei | |
1 | |
100/240 V |
AC-Motor | |
Flüssigkeitstransferpumpe | |
Membranpumpe für Flüssigkeiten NF 1,100 ft.0.18 S | |
12/16 W | |
Flüssigkeitstransferpumpe | |
0,2 bis 1,3 l/min | |
130 mm | |
177 mm | |
IP65. | |
5 °C | |
Flüssigkeitstransferpumpe | |
4 bar G | |
1 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%