Learn More
KNF™ Neuberger Flüssigkeitsdosierpumpe SIMDOS FEM 1.10
Membranpumpe für die Dosierung/Messung von Flüssigkeiten. Bietet benetzte Materialkombinationen für optimale chemische Beständigkeit. Manuelle Steuerung von Durchflussrate und Dosiervolumen mithilfe eines LCD-Grafikdisplays.
Marke:  KNF™ 167222/160160
1790.55 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15434600
  • 2220.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
Die Modelle sind mit einer Auswahl an Pumpenkopfmaterialien (PP-, PVDF- oder PTFE-Pumpenkopf), PTFE-beschichteter Membran und FFKM-Ventilplatten sowie in manuellen (S) und externen Steuerungsvarianten (RC) erhältlich.
  • Chemisch beständige Membrandosierpumpe
  • Schnelle und einfache Kalibrierung
  • Dosierfunktion (1 ml bis 100 ml)
  • Einstellbare Durchflussrate (1 ml bis 100 ml/min)
  • Trockenlauf
  • Selbstaufbereitend
  • Hervorragende chemische Beständigkeit (FT-Versionen) Zur einfachen Dosierung von Chemikalien und anderen Flüssigkeiten in einer Vielzahl von Anwendungen.
Spezifikation
Spezifikation
Membranpumpe für Flüssigkeiten FEM 1.10 TT0.18 RCP2
Analoge und Impulssteuerung
144 mm
150 mm
5 °C
24 W
6 bar
IP65.
PVDF (Pumpenkopf), PTFE-Beschichtung (Membran), FFKM Kalrez (Ventile)
93 mm
40 °C
100/240 V
1 bis 100 ml/min
0,9 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KNF™ Neuberger Flüssigkeitsdosierpumpe SIMDOS FEM 1.10 > Externe Steuerung: RC-Version; PP (Pumpenkopf)