Learn More
Invitrogen™ Neon™ Transfektionsröhrchen
Die Neon™ Transfektionsröhrchen wurden speziell für die Verwendung mit dem Neon™ Transfektionssystem (MPK5000) konzipiert.
Marke: Invitrogen™ MPT100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Jedes Neon™ Transfektionssystemkit (MPK1096 und MPK10096) wird bereits mit 20 Elektroporationsröhrchen geliefert. Die zusätzliche Packung mit 100 Röhrchen wird für Labore angeboten, die je nach Versuchsanordnung einzelne Röhrchen pro Reaktion verwenden möchten.
Spezifikation
Die Neon™ Transfektionsröhrchen werden in einem Paket mit 100 Röhrchen geliefert. Anweisungen zum Protokoll finden Sie im Neon™ Transfektionssystem-Benutzerhandbuch. Zur Verwendung bei Raumtemperatur unter normalen Laborbedingungen. | |
RNA, DNA | |
Transfektion | |
Transfektionsröhrchen | |
Ja | |
2 x 10^4 – 6 x 10^8 Zellen; variiert je nach Zelltyp |
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
Neon™ Transfection System konzipiert. | |
Neon™ | |
1/Packung | |
Raumtemperatur | |
Neon™ Transfection System konzipiert. |
User Bulletin: CRISPR/Cas9-mediated Genome Editing of Human Primary T-cells using the Neon Transfection System
Version: A.0
DateigrößeVersion: 104.9 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Neon™ Transfektionsröhrchen > Transfektionsröhrchen (100)