Learn More
Invitrogen™ Neon™ Transfektionssystem 10 μl-Kit
Neon™ Transfektionssystem 10 μl Kit
1022.00 CHF - 2900.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, proteinarm, Xeno-frei, reduzierte Wachstumsfaktoren, reduziertes Serum |
---|---|
Zelltyp | Stammzelle, Primärzelle, schwer transfizierbare Zelle |
Format | 6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben |
Probentyp | Plasmid-DNA, Synthetische siRNA |
Transfection Technique | Elektroporation |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10698888
|
Invitrogen™
MPK1025 |
25 x 2 |
1022.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10124334
|
Invitrogen™
MPK1096 |
96 x 2 |
2900.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das Neon™ Transfection System 10 μl Kit ist speziell für die Verwendung mit dem MPK5000 hergestellt. Sie können dieses Kit für Transfektionsvolumina von 10 μl mit 5 × 104–2 × 105 adhärenten Zellen oder 1 × 105–5 × 105 Suspensionszellen verwenden. Zellen, die mit den mitgelieferten 10 μl Neon™ Spitzen transfiziert wurden, sind für das Waschen und die Übertragung in eine Multi-Well-Petrischale bereit.Spezifikation
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, proteinarm, Xeno-frei, reduzierte Wachstumsfaktoren, reduziertes Serum | |
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
Elektroporation | |
Transfektion | |
Transfektionssystem | |
Raumtemperatur | |
Neon™ Transfection System konzipiert. |
Stammzelle, Primärzelle, schwer transfizierbare Zelle | |
Plasmid-DNA, Synthetische siRNA | |
Neon™ Transfection System konzipiert. | |
Neon™ | |
Ja | |
2 x 10^4 – 6 x 10^8 Zellen; variiert je nach Zelltyp |