Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System
The Neon NxT Electroporation System with 1-Channel Pipette is a next-generation electroporation platform leveraging the unique and trusted Neon electroporation technology, which increases transfection efficiency and cell viability.
Marke:  Invitrogen™ NEON1S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17869444
  • 10710.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Flasks, Plates (6-well, 12-well, 24-well, and 96-well)
Neon™ NxT Electroporation System
500 to 2500 V (Electroporation)
Farb-Touchscreen
1 to 100 ms
270 W
• Neon NxT electroporation device
• 1-Channel Pipette
• 1-Channel Pipette Station
• Power cord
• Quick reference guide
1-year Standard Warranty
Transfektion
100/240 VAC
500 to 2500 V (Electroporation)
1 to 10 Pulses
Each
100/240 VAC, 50/60 Hz, 270 VA
Touchscreen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System > NxT Electroporation System with 1-Channel Pipette