Learn More
Neodym-Pulver, -40 Mesh, 99.8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15481967
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Neodym-Pulver, -40 Mesh, 99.8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481967
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15481967
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044181.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-00-8 | Nd | 144.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-00-8
Summenformel Nd
Molekulargewicht (g/mol) 144.24
MDL-Nummer MFCD00011130
InChI-Schlüssel QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
PubChem CID 23934
ChEBI CHEBI:33372
IUPAC-Name Neodym
SMILES [Nd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium powder
Farbe Grau bis silberfarben
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3089
Menge 25 g
Reinheit (%) 99.9%
Netzgröße −40 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY13K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer044181.06,044181.14
ChargennummerT14I004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2022 Artikelnummer044181.14,044182.14
ChargennummerU10H028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer044181.14,044182.14
ChargennummerC16R031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer044181.14,044182.14
ChargennummerD25Q35 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer044181.14,044182.14
Name des Produkts
Neodym-Pulver, -40 Mesh, 99.8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >