Learn More
Neodym(III)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11365667
Verfügbar ab: 15-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Neodym(III)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365667
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11365667
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043393.09
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Neodymium(III) trifluoromethanesulfonate is used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes and as a catalyst for dehydration of fructose, Diels-Alder reactions of cyclopentadiene and alkyl acrylates, α-amination reactions of pyrazolones, polymerization reactions of cyclosiloxanes, direct polycondensation of dicarboxylic acids and diols, regioselective reductive ring opening of benzylidene acetals, Paal-Knorr cyclocondensation and nitration of benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34622-08-7
Summenformel C3F9NdO9S3
Molekulargewicht (g/mol) 591.432
MDL-Nummer MFCD00192343
InChI-Schlüssel WYRSPTDNOIZOGA-UHFFFAOYSA-K
Synonym neodymium iii trifluoromethanesulfonate, neodymium iii triflate, neodymium trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid neodymium iii salt, nd otf 3, neodymium triflate, acmc-209i8y, neodymium 3+ ion tritriflate, neodymium perfluoromethanesulfonate, neodymium 3+ ; trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 2733937
IUPAC-Name Neodym(3+); Trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Nd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium (III) trifluoromethanesulfonate
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 591.44
Reinheit (%) 98%
Dichte 1.7 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerT19J036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2023 Artikelnummer043393.18,043393.09
ChargennummerA08W014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer043393.09
ChargennummerL08K03 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer043393.09
ChargennummerG12P22 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer043393.09
ChargennummerR06B043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer043393.09
Name des Produkts
Neodym(III)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >