Learn More
Neodym(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11302288
Zum Warenkorb hinzufügen
Neodym(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302288
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11302288
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013185.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13477-91-3
MDL-Nummer MFCD00149803
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) sulfate octahydrate
Schmelzpunkt 1176°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,6450
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (80g/L) at 20°C moderately soluble in strong mineral acids.
Formelmasse 720.78 (576.66 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.85 g/mL
Name des Produkts
Neodym(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >