Learn More
Neodym(III)-sulfat-Oktahydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as catalyst, glass, crystal and capacitors, in CRT displays to enhance contrast between reds and greens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Neodymium(III) sulfate octahydrate |
Schmelzpunkt | 1176°C |
Namenshinweis | Rare Earth Oxides Content |
Farbe | Rosa |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Formelmasse | 720.78 (576.66 Anhydrous) |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R09L056 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 040253.22,040253.14 |
Y15K056 | Analysenzertifikat | 19/11/2024 | 040253.22,040253.14 |
Y15K057 | Analysenzertifikat | 19/11/2024 | 040253.22,040253.14 |
Y15K003 | Analysenzertifikat | 19/11/2024 | 040253.22,040253.14 |
W23K030 | Analysenzertifikat | 03/10/2024 | 040253.22,040253.14 |
Sicherheit und Handhabung
- Neodymium(III) sulfate octahydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Neodymium(III) sulfate octahydrate