Learn More
Neodym(III)-Perchlorat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 17522-69-9 | Cl3NdO12 | 442.58 g/mol
86.25 CHF - 289.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 17522-69-9
Summenformel Cl3NdO12
Molekulargewicht (g/mol) 442.58
MDL-Nummer MFCD00198195
InChI-Schlüssel HBKMAYJLXKBOER-UHFFFAOYSA-K
Synonym neodymium 3+ perchlorate, neodymium perchlorate, neodymium 3+ triperchlorate, neodymium 3+ ion triperchlorate ion, neodymium iii perchlorate aqueous solution
PubChem CID 13783607
IUPAC-Name Neodym(3+); Triperchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Nd+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11430291
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040568.NB
5 g
86.25 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11440291
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040568.ND
25 g
289.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Neodymium(III) perchlorate used in the preparation of complexes of phosphine oxides. Two three-dimensional frameworks composed of doubly interpenetrating networks of the same topology but different stereoisomeric structures have been constructed from self-assembly of the chiral building block, Δ- or Λ-[Nd(ntb)2]3+.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H272-H315-H319-H335
Kann Brand verstärken;
Oxidationsmittel.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H271-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:5.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:PERCHLORAT, ANORGANISCH, WÄSSRIGE LÖSUNG, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 236-821-8
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Neodym(III)-Perchlorat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals