Learn More
Neodym(III)-oxid, REacton™, 99.999 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Neodymium(III) oxide is used as a catalyst in polymer chemistry. Glasses doped with neodymium(III) oxide are dichroic in nature and is used in welding goggles and other colored glasses. It finds use in solid-state lasers, carbon arc-light electrodes and enamels. It serves as the starting material for the synthesis of other neodymium(III) compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Neodymium (III) oxide |
Schmelzpunkt | 2272°C |
Farbe | Blau |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Merck Index | 14,6450 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in acids. |
Formelmasse | 336.48 |
Reinheit (%) | 99.999% |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
M20I015 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 045566.14,045566.22 |
R26B014 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 045566.14,045566.22 |
N17G108 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 045566.14,045566.22 |
Z07C020 | Analysenzertifikat | 29/11/2021 | 045566.14,045566.22 |
X25C028 | Analysenzertifikat | 29/11/2021 | 045566.14,045566.22 |