Learn More
Neodymium(III) oxide, REacton™, 99.997% (REO), Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 013837.22
504.54 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 100g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15401057
  • 508.00 CHF / 100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1313-97-9
MFCD00011134
Spezifikation
Neodymium(III) oxide
100g
MFCD00011134
Insoluble in water. Soluble in acids.
99.997%
7.24 g/mL
1313-97-9
(REO)
14,6450
336.48
Reacton™
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ13H029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2023 Catalog Number013837.14,013837.22,013837
ChargennummerT31A070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013837.14,013837.22
ChargennummerP17A027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013837.14,013837.22
ChargennummerI21I10A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013837.14,013837.22
ChargennummerN17G108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number013837.14,013837.22
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Neodymium(III) oxide, REacton™, 99.997% (REO), Thermo Scientific™ > 100g