Learn More
Neodym(III)-oxid, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
86.30 CHF - 1205.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1313-97-9 |
---|---|
Summenformel | Nd2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 336.48 |
MDL-Nummer | MFCD00011134 |
InChI-Schlüssel | PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | dineodymium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11396308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011250.14 |
25 g |
86.30 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11386308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011250.22 |
100 g |
206.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11376308
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011250.A1 |
1 kg |
1205.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Neodymium(III) oxide is used as a catalyst in polymer chemistry. Glasses doped with neodymium(III) oxide are dichroic in nature and is used in welding goggles and other colored glasses. It finds use in solid-state lasers, carbon arc-light electrodes and enamels. It serves as the starting material for the synthesis of other neodymium(III) compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1313-97-9 | |
336.48 | |
PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3] |
Nd2O3 | |
MFCD00011134 | |
dineodymium(3+) trioxidandiide |
Spezifikation
Neodymium(III) oxide | |
1313-97-9 | |
(REO) | |
MFCD00011134 | |
Insoluble in water. Soluble in acids. | |
[O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3] | |
336.48 | |
99.99% | |
7.24 g/mL |
2272°C | |
Pulver | |
Nd2O3 | |
14,6450 | |
PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N | |
dineodymium(3+) trioxidandiide | |
336.48 | |
Reacton™ |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-214-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen