Learn More
Neodym(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ Artikelnummer.: 11346308
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Neodym(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Artikelnummer. 11346308
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11346308
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011248.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
Neodymium(III) oxide is used as a catalyst in polymer chemistry. Glasses doped with neodymium(III) oxide are dichroic in nature and is used in welding goggles and other colored glasses. It finds use in solid-state lasers, carbon arc-light electrodes and enamels. It serves as the starting material for the synthesis of other neodymium(III) compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-97-9
Summenformel Nd2O3
Molekulargewicht (g/mol) 336.48
MDL-Nummer MFCD00011134
InChI-Schlüssel PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) oxide
Schmelzpunkt 2272°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in acids.
Formelmasse 336.48
Aussehen Light blue powder
Dichte 7.24 g/cm3 at 20°C
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN18L014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog Number011248.A1,011248.18,011248.30
ChargennummerX14K037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number011248.A1,011248.18,011248.30
ChargennummerS13K062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog Number011248.A1,011248.18,011248.30
ChargennummerQ03K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number011248.A1,011248.18,011248.30
ChargennummerS30J045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2023 Catalog Number011248.A1,011248.18,011248.30
Name des Produkts
Neodym(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ >