Learn More
Neodym(III)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
77.05 CHF - 135.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-97-9
Summenformel Nd2O3
Molekulargewicht (g/mol) 336.48
MDL-Nummer MFCD00011134
InChI-Schlüssel PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10686802
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
211580250
25 g Glasflasche
77.05 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10606982
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
211581000
100 g Glasflasche
135.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
HYGROSKOPISCH
missing translation for 'einecsNumber' : 215-214-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QP0185000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • Neodymium(III)-oxide
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Neodym(III)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals