Learn More
Neodym(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11393338
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Neodym(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393338
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11393338
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036275.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1313-97-9 | Nd2O3 | 336.48 g/mol
Neodymium is used in coloring glasses and for doping some glass lasers since it transmits 90% of the blue, green, and red light rays. Neodymium compounds are used in glass coloring, permanent magnets, capacitors, infrared filters, resonators, Catalysis (diene polymerization), laser materials. Neodymium(III) oxide is used to dope glass, including sunglasses, to make solid-state lasers, and to color glasses and enamels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1313-97-9
Summenformel Nd2O3
Molekulargewicht (g/mol) 336.48
MDL-Nummer MFCD00011134
InChI-Schlüssel PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dineodymium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Nd+3].[Nd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) oxide
Schmelzpunkt 2272°C
Farbe Blau
Physikalische Form Gesinterter Klumpen
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in mineral acids.
Formelmasse 336.48
Aussehen Light blue 3-12mm Sintered Lump
Dichte 7.24
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerL23Z022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number036275.22,036275.14
ChargennummerM27L035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number036275.22,036275.14
ChargennummerL23Z022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number036275.22,036275.14
ChargennummerP3129 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036275.22,036275.14
ChargennummerG15N42 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number036275.22,036275.14
Name des Produkts
Neodym(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >