Learn More
Neodym(III)-nitrid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11349737
Verfügbar ab: 24-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Neodym(III)-nitrid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349737
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Artikelnummer. 11349737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042091.04
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 25764-11-8 | NNd | 158.249 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25764-11-8
Summenformel NNd
Molekulargewicht (g/mol) 158.249
MDL-Nummer MFCD00049990
InChI-Schlüssel OVMJQLNJCSIJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodymium nitride, neodymium nitride ndn, neodymium iii nitride, neodymiumylidyneamine
PubChem CID 117628
IUPAC-Name Azanylidynneodym
SMILES N#[Nd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) nitride
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 158.25
Reinheit (%) 99.9%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP14L039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog Number042091.09,042091.04
ChargennummerN14L044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog Number042091.09,042091.04
ChargennummerW08J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number042091.09,042091.04
ChargennummerJ09T023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042091.09,042091.04
ChargennummerC19S045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042091.09,042091.04
Name des Produkts
Neodym(III)-nitrid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >