Learn More
Neodym(III)-Nitrathydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ Artikelnummer.: 11396298
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Neodym(III)-Nitrathydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
Artikelnummer. 11396298
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11396298
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011245.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13746-96-8 | N3NdO9 | 330.25 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates. It is used in the selective PVC membrane sensors. The sensor with ionophore (L1) exhibits significantly enhanced selectivity towards neodymium (III).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13746-96-8
Summenformel N3NdO9
Molekulargewicht (g/mol) 330.25
MDL-Nummer MFCD00149798
InChI-Schlüssel CFYGEIAZMVFFDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodymium iii nitrate hydrate, neodymium nitrate hydrate, acmc-20ak53, 3no3.nd.h2o, neodymium nitrate-water 1/3/1, neodymium 3+ ion hydrate trinitrate, neodymium 3+ hydrate trinitrate, neodymium iii nitrate hydrate, reacton, nitric acid,neodymium 3+ salt, hydrate 8ci,9ci
PubChem CID 71311426
SMILES [Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Neodymium(III) nitrate hydrate
Schmelzpunkt ∽40°C
Farbe Blau
Physikalische Form Nasse kristalline Aggregate
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Neodym(3+); Trinitrat; Hydrat
Formelmasse 330.25 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Violet crystals
Name des Produkts
Neodym(III)-Nitrathydrat, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™ >