Learn More
Neodym(III)-hexafluor-2,4-pentandionat-Dihydrat, Thermo Scientific™
44.07 CHF - 161.50 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 47814-18-6 |
---|---|
Summenformel | C15H7F18NdO8 |
Molekulargewicht (g/mol) | 801.43 |
MDL-Nummer | MFCD00167152 |
InChI-Schlüssel | NBCIEIIVJWSHPT-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | neodymium lll hexafluoroacetylacetonate dihydrate, neodymium hexafluoropentanedionate dihydrate, neodymium iii hexafluoro 2,4-pentanedionate, neodymium iii hexafluoroacetylacetonate dihydrate, neodymium iii hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate, neodymium iii hexafluoroacetylacetonate dihydrate, ?nd cf3cochcocf3 3.2h2o, neodymium,tris 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11, 3z-4-bis 2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy neodymio oxy-1,1,1,5,5,5-hexafluoropent-3-en-2-one dihydrate |
IUPAC-Name | neodymium(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-dioxopentan-3-ide) dihydrate |
SMILES | O.O.[Nd+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11353708
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039302.03 |
1 g | N/A | ||||||
11343708
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039302.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
47814-18-6 | |
801.43 | |
NBCIEIIVJWSHPT-UHFFFAOYSA-N | |
neodymium(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-dioxopentan-3-ide) dihydrate |
C15H7F18NdO8 | |
MFCD00167152 | |
neodymium lll hexafluoroacetylacetonate dihydrate, neodymium hexafluoropentanedionate dihydrate, neodymium iii hexafluoro 2,4-pentanedionate, neodymium iii hexafluoroacetylacetonate dihydrate, neodymium iii hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate, neodymium iii hexafluoroacetylacetonate dihydrate, ?nd cf3cochcocf3 3.2h2o, neodymium,tris 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11, 3z-4-bis 2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy neodymio oxy-1,1,1,5,5,5-hexafluoropent-3-en-2-one dihydrate | |
O.O.[Nd+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F |
Spezifikation
Neodymium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate | |
Kristallin | |
MFCD00167152 | |
NBCIEIIVJWSHPT-UHFFFAOYSA-N | |
neodymium(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-dioxopentan-3-ide) dihydrate | |
801.42 (765.39 Anhydrous) |
47814-18-6 | |
C15H7F18NdO8 | |
neodymium lll hexafluoroacetylacetonate dihydrate, neodymium hexafluoropentanedionate dihydrate, neodymium iii hexafluoro 2,4-pentanedionate, neodymium iii hexafluoroacetylacetonate dihydrate, neodymium iii hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate, neodymium iii hexafluoroacetylacetonate dihydrate, ?nd cf3cochcocf3 3.2h2o, neodymium,tris 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11, 3z-4-bis 2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy neodymio oxy-1,1,1,5,5,5-hexafluoropent-3-en-2-one dihydrate | |
O.O.[Nd+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F | |
801.43 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen