Learn More
Neodym(III)-acetathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 38245-38-4 | C3Nd2O9 | 468.51 g/mol
164.00 CHF - 810.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 38245-38-4
Summenformel C3Nd2O9
Molekulargewicht (g/mol) 468.51
MDL-Nummer MFCD00150426
InChI-Schlüssel UTWHRPIUNFLOBE-UHFFFAOYSA-H
Synonym neodymium carbonate 2:3 hydrate, neodymium carbonate hydrate, carbonic acid, neodymium 3+ salt 3:2 , hydrate, neodymium iii carbonate hydrate, neodymium carbonate hydrate 2:3:1, 3co3.2nd.h2o, neodymium 3+ tricarbonate hydrate, dineodymium 3+ ion hydrate trico3, neodymium carbonate, dineodymium 3+ hydrate tricarbonate
PubChem CID 217202
IUPAC-Name Neodym(3+); Tricarbonat; Hydrat
SMILES [Nd+3].[Nd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11377118
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
015301.18
50 g
164.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11367118
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
015301.30
250 g
810.00 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Neodymium Carbonate mainly used for glass, crystal and capacitors. It is useful in protective lenses for welding goggles. It is also used in CRT displays to enhance contrast between reds and greens. It is highly valued in glass manufacturing for its attractive purple coloring to glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 227-579-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Neodym(III)-acetathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals