Learn More
Neodym(III)-bromidhydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 29843-90-1 | Br3Nd | 383.95 g/mol
137.00 CHF - 270.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 29843-90-1
Summenformel Br3Nd
Molekulargewicht (g/mol) 383.95
MDL-Nummer MFCD00748137
InChI-Schlüssel LBWLQVSRPJHLEY-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name neodymium(3+) tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Nd+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11302568
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014606.14
25 g
137.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11312568
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014606.22
100 g
270.00 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
29843-90-1
383.95
LBWLQVSRPJHLEY-UHFFFAOYSA-K
[Br-].[Br-].[Br-].[Nd+3]
Br3Nd
MFCD00748137
neodymium(3+) tribromide
Spezifikation
Neodymium(III) bromide hydrate
Kristallin
Br3Nd
LBWLQVSRPJHLEY-UHFFFAOYSA-K
neodymium(3+) tribromide
383.97 (Anhydrous)
Reacton™
29843-90-1
(REO)
MFCD00748137
[Br-].[Br-].[Br-].[Nd+3]
383.95
99.9%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-897-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Neodym(III)-bromidhydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals