Learn More
Neodym(III)-Acetathydrat, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Neodymium Acetate, mainly used for glass, crystal and capacitors. It is useful in protective lenses for welding goggles. It is also used in CRT displays to enhance contrast between reds and greens. It is highly valued in glass manufacturing for its attractive purple coloring to glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Neodymium (III) acetate hydrate |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 250 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids. |
Formelmasse | 321.38 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99.9% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10255201 | Analysenzertifikat | 20/05/2025 | 044587.30,044587.18 |
N07E031 | Analysenzertifikat | 27/11/2024 | 044587.30,044587.18 |
10252233 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | 044587.30,044587.18 |
10250549 | Analysenzertifikat | 19/04/2024 | 044587.30,044587.18 |
10250282 | Analysenzertifikat | 02/04/2024 | 044587.30,044587.18 |