Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LaboClean UW
Neodisher LaboClean UW – Entwickelt für die maschinelle Reinigung von Laborglas und -geräten in Wasserlaboratorien, serologischen Instituten und in der Phosphatindustrie. Neodisher LaboClean UW ist ein phosphatfreies Reinigungspulver für empfindliche Analysen, bei denen Spuren von Phosphor stören würden.
Marke: Dr.Weigert™ 410976
Beschreibung
- Leicht alkalisches Waschpulver
- Neodisher Laboclean UW mit Materialschutz und guter Reinigungsfähigkeit für anorganische und organische Kontaminanten
- Besteht aus nichtionischen Tensiden und Bleichmitteln für Sauerstoffbasen
- Frei von Phosphaten
- Dosierung zwischen 3 und 5 g/l (je nach Verschmutzungsgrad)
Spezifikation
Neodisher UW | |
11,7 bis 11,9 (3 bis 5 g/l, Wasser, 20 °C) | |
Weiß | |
3 bis 5 g/l | |
Lagerung bei 0 bis 25 °C, vor Feuchtigkeit geschützt, für bis zu 2 Jahre. | |
280 x 270 mm | |
10 kg |
Pulver | |
Unsteril | |
Nichtionische Tenside, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis | |
Becher | |
970 g/L | |
Maschinelle Reinigung von Laborglasartikeln und -utensilien. |
Sicherheit und Handhabung
- neodisher LaboClean UW
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: fatty alcohol, ethoxylated, disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonateperoxyhydrate, sodi