Learn More
Weigert™ Neodisher Antischaumbildung
Verhindert die Schaumbildung in alkalischen Reinigungslösungen, die stark durch Fett, Protein, Stärke, Zucker und anderes verunreinigt sind. Weigert™ Neodisher™ S Entschäumer kann sowohl in der Maschinenvorreinigung als auch in der Hauptreinigung eingesetzt werden.
Marke: Weigert™ 430148
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Basiert auf emulgiertem Silikonöl
- Für den Einsatz in klinischen und industriellen Labors sowie in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie
- Vermeiden Sie eine Überdosierung, um die Haftung von Silikonrückständen auf Oberflächen zu verhindern
Spezifikation
Neodisher Antischaumbildung | |
1 l |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Weigert™ Neodisher Antischaumbildung > Fassungsvermögen: 1 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur