Learn More
NEIL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen NEIL1
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839683
Unterlagen ansehen
Proteintech
12145-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16829683
Unterlagen ansehen
Proteintech
12145-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
NEIL1 belongs to a class of DNA glycosylases homologous to the bacterial Fpg/Nei family. These glycosylases initiate the first step in base excision repair by cleaving bases damaged by reactive oxygen species and introducing a DNA strand break via the associated lyase reaction.
Spezifikation
Spezifikation
NEIL1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q8K4Q6, Q96FI4
367090, 72774, 79661
NEIL1 Fusion Protein Ag2793
Primary
-20°C
NEIL1
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
DNA glycosylase/AP lyase Neil1, Endonuclease 8 like 1, Endonuclease VIII like 1, FPG1, hFPG1, NEH1, Nei homolog 1, Nei like protein 1, NEI1, NEIL1
Neil1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
NEIL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech