Learn More
Nefiracetam, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18762584
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nefiracetam, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18762584
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
Artikelnummer. 18762584
Marke: Tocris Bioscience 2851/100
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cognitive enhancer
Cognitive enhancer that displays various pharmacological effects. Activates L/N-type calcium channels, cholinergic, monoaminergic and GABAergic systems. Displays potent neuroprotective action in the retinal ischemia-reperfusion model in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nefiracetam
CAS 77191-36-7
Summenformel C14H18N2O2
Menge 100 mg
Synonym nefiracetam, n-2,6-dimethylphenyl-2-2-oxopyrrolidin-1-yl acetamide, translon, nefiracetam inn, dmppa, motiva, nefiracetamum inn-latin, n-2,6-dimethylphenyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, unii-1jk12gx30n, ccris 6729
InChI-Schlüssel NGHTXZCKLWZPGK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)NC(=O)CN2CCCC2=O
IUPAC-Name N-(2,6-dimethylphenyl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide
Molekulargewicht (g/mol) 246.31
PubChem CID 71157
Formelmasse 246.3
Reinheit (%) >99%
Name des Produkts
Nefiracetam, Tocris Bioscience™ >