Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Nadelventil-Sperrhahn für Exsikkatoren
Seitlicher Tubulations-Nadelventil-Sperrhahn für Exsikkatoren
Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 02842404
Artikelnummer. 10054320
  • 45.76 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Konus: NS 24/29
  • Bohrung: NW 2.5 mm
  • Spindel: PTFE
  • Schlauchanschluss Außendurchmesser: 8 mm
  • Material: Borosilikatglas 3.3
  • Packungsgröße: 1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
1
Konus: NS 24/29, Bohrung: NW 2,5 mm
Borosilikatglas 3.3, PTFE
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Nadelventil-Sperrhahn für Exsikkatoren > Artikelbeschreibung:Konus:NS 24/29, Bohrung:NW 2,5 mm