Learn More
Nadelreinigungslösung
Needle cleaning solution for i Osmometer
Marke:  Loeser 0.01.0004
5.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11930557
  • 6.30 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Solution for cleaning the needle hole of automatic Osmometers
  • 20mL bottle
Spezifikation
Spezifikation
Nadelreinigungslösung
Osmometer Type 15/15M and 16/16M
10 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nadelreinigungslösung > Volumen:10 ml