Learn More
Thermo Scientific™ NdeI (10 U/μL)
Das Restriktionsenzym NdeI erkennt CA^TATG-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im O-Puffer (Isoschizomere: FauNDI).
63.75 CHF - 393.00 CHF
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10704491
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ER0581
500 E
63.75 CHF
500 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10160740
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ER0585
4000 Reaktionen
393.00 CHF
4000 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10818810
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
ER0582
2500 E
273.00 CHF
2500 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Spezifikation
Spezifikation
10 U/μl
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ NdeI (10 U/μL)