Learn More
VELP Scientifica NDA 702 Dumas-Analysator für Stickstoff-/Protein
Vielseitiger, cloudfähiger Elementaranalysator zur Stickstoff- und Proteinbestimmung nach der Dumas-Verbrennungsmethode mit Helium und Argon als Trägergase.
Marke: VELP Scientifica F30800080
Beschreibung
SCHNELLE ANALYSEDer vollautomatische NDA 702 Elementaranalysator führt Analysen in 3–4 Minuten durch. Der Schnellstart- und Schlafmodus ermöglichen eine schnelle Einrichtung mit der Möglichkeit eines Lecktests pro Zone.
HÖCHSTE PRÄZISIONDer von VELP entwickelte LoGas™-Wärmeleitfähigkeitsdetektor (TCD) garantiert unübertroffene Präzision mit einer außergewöhnlichen Nachweisgrenze von 0,001 mgN und geringer Standardabweichung.
MAXIMALE SICHERHEITDer NDA 702 ist mit modernsten Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die die Analyse bei Unregelmäßigkeiten unterbrechen. Sofortige Benachrichtigungen und Fernunterbrechung über die VELP Ermes Cloud-Plattform gewährleisten sicheren, unbeaufsichtigten Betrieb.
EFFIZIENZDie vollautomatische und zuverlässige Verbrennungsmethode des NDA 702 zusammen mit der DriStep™-Wasserfalle garantiert moderate Kosten. Der 30-Positionen-Drehteller mit elektronischem Autosampler, erweiterbar um 3 weitere Scheiben, sorgt für maximale Produktivität und Betriebszeit.
VIELSEITIGKEITDer NDA 702 eignet sich für feste, flüssige und teigige Proben bis zu 1 Gramm. Nahtloser Wechsel des Trägergases zwischen Helium und Argon ohne Hardwareänderungen und ohne Memory-Effekt.
INTELLIGENTES GERÄTDer NDA 702 N/Protein-Analysator ist benutzerfreundlich und erfordert keinen geschulten Bediener. Die benutzerfreundliche DUMASoft™-Software und die Verbindung mit VELP Ermes bieten ein neues Benutzererlebnis und intelligente Workflows.
Spezifikation
Elemental Analyzer | |
Thermal Conductivity Detector | |
Food Safety, Environmental Science, Agronomy |