Learn More
NCKAP1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
231.00 CHF - 549.00 CHF
Spezifikation
Antigen NCKAP1
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18656530
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-93928-0.02ml
0.02 mL
231.00 CHF
0.02 Milliliter
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18623111
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-93928-0.1ml
0.1 mL
549.00 CHF
0.10 Milliliter
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
NCKAP1 Polyclonal antibody specifically detects NCKAP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
NCKAP1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
10787
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
FLJ11291, HEM2p125Nap1, KIAA0587, Membrane-associated protein HEM-2, MGC8981, NAP 1, NAP125, NAP1Nap1, NCK-associated protein 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-250 of human NCKAP1 (NP_038464.1). MSRSVLQPSQQKLAEKLTILNDRGVGMLTRLYNIKKACGDPKAKPSYLIDKNLESAVKFIVRKFPAVETRNNNQQLAQLQKEKSEILKNLALYYFTFVDVMEFKDHVCELLNTIDVCQVFFDITVNFDLTKNYLDLIITYTTLMILLSRIEERKAIIGLYNYAHEMTHGASDREYPRLGQMIVDYENPLKKMMEEFVPHSKSLSDALISLQMVYPRRNLSADQWRNAQLLSLISAPSTMLNPAQSDTMPC
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
NCKAP1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™