Learn More
Tocris Bioscience™ NBQX disodium salt
Potent AMPA antagonist; more water soluble form of NBQX (Cat. No. 0373)
Marke:  Tocris Bioscience™ 1044/50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18095352
  • 1440.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 26-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
NBQX disodium salt is a selective and competitive AMPA and kainate receptor antagonist (IC50 = 0.15 μM and 4.8 μM, respectively). NBQX blocks the antidepressant effects of 8-Hydroxy-DPAT hydrobromide (Cat. No. 0529), decreases mTOR and BDNF levels. NBQX is neuroprotective, anticonvulsant, antinociceptive and active in vivo.
NBQX disodium salt is a more water-soluble form of NBQX (Cat. No. 0373).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2,3-Dioxo-6-nitro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[f]quinoxaline-7-sulfonamide disodium salt
>98%
Löslich zu 100 mM in Wasser
Observed MW: 380.24
479347-86-9
50 mg
C12H6N4O6SNa2
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ NBQX disodium salt > 50mg
Nur für Forschungszwecke