Learn More
NBMPR Artikelnummer.: 30002172
Zum Warenkorb hinzufügen
NBMPR
Artikelnummer. 30002172
50 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30002172
Marke: Tocris Bioscience 0729/50
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Standard H3 and H4 agonist (H3 > H4)
An extremely potent, high affinity agonist at H3 and H4 receptors (Ki values are 0.3 and 2.7 nM respectively). Induces shape change in eosinophils with an EC50 of 25 nM. Centrally active following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32385-58-3
Summenformel C6H12Br2N4S
Molekulargewicht (g/mol) 332.06
MDL-Nummer MFCD00153816
InChI-Schlüssel DOBOYMKCRRLTRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym imetit dihydrobromide, imetit hydrobromide, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea, s-2-1h-imidazol-4-yl ethyl isothiourea dihydrobromide, 2-1h-imidazol-4-yl ethyl carbamimidothioate dihydrobromide, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea dihydrobromide, imetit dihydrobromide hplc, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea 2hbr, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea dihydrochloride, 2-2-1h-imidazol-5-yl ethyl isothiourea dihydrobromideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11957573
ChEBI CHEBI:64151
IUPAC-Name {[2-(1H-imidazol-5-yl)ethyl]sulfanyl}methanimidamide dihydrobromide
SMILES Br.Br.NC(=N)SCCC1=CN=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imetit dihydrobromide
Menge 50 mg
Formelmasse 332.06
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
NBMPR >