Learn More
NBMPR
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
An extremely potent, high affinity agonist at H3 and H4 receptors (Ki values are 0.3 and 2.7 nM respectively). Induces shape change in eosinophils with an EC50 of 25 nM. Centrally active following systemic administration.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Imetit dihydrobromide |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 332.06 |
Reinheit (%) | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
NBMPR >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur