Learn More
NBI 35965 hydrochloride, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 18075422
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
NBI 35965 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18075422
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 18075422
Marke: Tocris Bioscience 3100/10
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent and selective CRF1 antagonist
Potent and selective corticotropin-releasing factor receptor 1 (CRF1) antagonist (Ki values are 4 and > 10000 nM at CRF1 and CRF2 respectively). Inhibits cAMP accumulation and adrenocorticotropic hormone (ACTH) production in vitro (pIC50 values are 7.1 and 6.9 respectively) and attenuates CRF and ACTH production in vivo. Orally active and brain penetrant with anxiolytic activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 603151-83-3
Summenformel C21H23Cl3N4
Molekulargewicht (g/mol) 437.793
InChI-Schlüssel LNYUWBPFYXPUIO-RSAXXLAASA-N
Synonym nbi 35965 hydrochloride, 7s-6-cyclopropylmethyl-2-2,4-dichlorophenyl-7-ethyl-4-methyl-7,8-dihydro-6h-1,3,6,8a-tetraazaacenaphthylene-hydrogen chloride 1/1, 7s-6-cyclopropylmethyl-2-2,4-dichlorophenyl-7-ethyl-7,8-dihydro-4-methyl-6h-1,3,6,8a-tetraazaacenaphthylene hydrochloride
PubChem CID 71433630
SMILES CCC1CN2C3=C(C(=N2)C4=C(C=C(C=C4)Cl)Cl)N=C(C=C3N1CC5CC5)C.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NBI 35965 hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 437.79
Reinheit (%) >98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
NBI 35965 hydrochloride, Tocris Bioscience™ >