Learn More
NBI 27914 hydrochloride, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001268
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
NBI 27914 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001268
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30001268
Marke: Tocris Bioscience 1591/10
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selective non-peptide CRF1 antagonist
Selective, non-peptide corticotropin-releasing factor1 (CRF1) receptor antagonist (Ki = 1.7 nM); has no activity at CRF2 receptors. Blocks behavioral seizures in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1215766-76-9
Summenformel C18H21Cl5N4
Molekulargewicht (g/mol) 470.644
InChI-Schlüssel CPMGENCTAWBLNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym nbi 27914 hydrochloride, 5-chloro-n-cyclopropylmethyl-2-methyl-n-propyl-n'-2,4,6-trichlorophenyl-4,6-pyrimidinediamine hydrochloride, 5-chloro-4-n-cyclopropyl methyl-n-propylamino-2-methyl-6-2,4,6-trichlorophenyl aminopyridine
PubChem CID 45073446
IUPAC-Name 5-chloro-4-N-(cyclopropylmethyl)-2-methyl-4-N-propyl-6-N-(2,4,6-trichlorophenyl)pyrimidine-4,6-diamine;hydrochloride
SMILES CCCN(CC1CC1)C2=NC(=NC(=C2Cl)NC3=C(C=C(C=C3Cl)Cl)Cl)C.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NBI 27914 hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 470.66
Reinheit (%) >99%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
NBI 27914 hydrochloride, Tocris Bioscience™ >