Learn More
Fisherbrand™ Zweilochstopfer aus Naturkautschuk
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ RB035/2H
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11577632
  • 28.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Laborzwecke.
  • Aus Naturgummi
  • Rot
  • Solide Stopfen mit zwei Löchern
Spezifikation
Spezifikation
5 mm
46/55 IRHD
10/Packung
35mm
Naturkautschuk
Zur Verwendung im Labor
38,5mm
Rot
40,5mm
Stopfen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zweilochstopfer aus Naturkautschuk > Bodendurchmesser:35mm; oberer Durchmesser:40,5mm